missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
17Alpha-Vinyltestosterone Acryl Ester, TRC
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10mg
25mg
5mg
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | 17alpha-Vinyltestosterone Acryl Ester |
| Analyte or Component Names | 17alpha-Vinyltestosterone Acryl Ester |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C24H32O3 |
| Synonym | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-Dimethyl-3-oxo-17-vinyl-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl Acrylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H32O3/c1-5-21(26)27-24(6-2)14-11-20-18-8-7-16-15-17(25)9-12-22(16,3)19(18)10-13-23(20,24)4/h5-6,15,18-20H,1-2,7-14H2,3-4H3/t18-,19+,20+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@](C)([C@@](C=C)(OC(C=C)=O)CC4)[C@]34[H])=C1 |
| IUPAC Name | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3-oxo-17-vinyl-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acrylate |
| Industry Type | Forensics |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido