missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PURUS™ 60-layer EnviroTack™ Contamination Control Mats
GREENER_CHOICEBIOPHARMA

Product Code. 15763619 Shop All Purus Products
Click to view available options
Color:
Blue
Gray
White
Dimensions (L x W):
18 x 36 in.
18 x 45 in.
24 x 30 in.
24 x 36 in.
26 x 45 in.
36 x 36 in.
36 x 45 in.
Surface Coating:
High Tack
Regular Tack
Unit Size:
Pack of 4
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15763619

Brand: PURUS™ PS 2430 64 W

Only null left
Add to basket
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Exclusively from PURUS™, EnviroTack™ mats are the first ever contamination control products that contain GMO free, plant-based renewable materials, providing an environmentally friendly alternative to removing dirt and dust from foot traffic and equipment wheels

  • Eco-friendly containing a proprietary GMO free, plant based renewable material that reduces CO2 emissions during the manufacturing process
  • Strong & Effective delivering reliable and high-end performance
  • Consistent adhesive coverage for maximum performance of each layer
  • Can be recycled in conventional plastic recycling streams or through Fisher Scientific's partnership with PURUS™ and Terra Cycle
  • Low profile numbered tabs ensure one-sheet-at-a-time removal and indicate number of remaining layers

Certifications

Manufactured in ISO 9001 certified facility

Spécification

Certifications/Compliance Manufactured in an ISO 9001 certified facility
Dimensions (L x W) 24 x 30 in.
For Use With (Application) For use in Pharmaceutical, Biotech, Semiconductor, Cleanrooms, and Industrial Applications
Quantity 60 Sheets/Mat, 4 Mats/Cs.
Surface Coating Regular Tack
Thickness (English) Film: 1.3 ± 0.2 mil, Adhesive: 0.3 mil
Thickness (Metric) Film: 33 μm Adhesive: 8 μm
Color White
Material LDPE Blend
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis