missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

15-PGDH/HPGD Antibody (027), DyLight 650, Novus Biologicals™

Product Code. 18383720 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18383720 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18383720 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289841C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

15-PGDH/HPGD Monoclonal specifically detects 15-PGDH/HPGD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen 15-PGDH/HPGD
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 27
Conjugate DyLight 650
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase [NAD+], 15-PGDH, EC 1.1.1, EC 1.1.1.141, hydroxyprostaglandin dehydrogenase 15-(NAD), NAD+-dependent 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase, PGDH1PGDH, Prostaglandin dehydrogenase 1, SDR36C1, short chain dehydrogenase/reductase family 36C, member 1
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human 15-PGDH/HPGD (NP_000851.2; Met1-Gln266).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3248
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.