missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-Oxide, Mikromol™
Descripción
(14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-Oxide, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Mirtazapine N-Oxide |
| CAS | 155172-12-6 |
| Analyte or Component Names | Mirtazapine N-Oxide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C17 H19 N3 O |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Mirtazapine Imp. A (EP), Mirtazapine USP Related Compound B, Mirtazapine USP RC B, (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-Oxide, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 2-oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-oxide, Mirtazapine Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H19N3O/c1-20(21)10-9-19-16(12-20)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)19/h2-8,16H,9-12H2,1H3 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?