missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

14-3-3 sigma/Stratifin Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Product Code. 18330055 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18330055 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18330055 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299631DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

14-3-3 sigma/Stratifin Polyclonal specifically detects 14-3-3 sigma/Stratifin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen 14-3-3 sigma/Stratifin
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 594
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias 14-3-3 protein sigma, 14-3-3 sigma, Epithelial cell marker protein 1, HME1, stratifin, YWHAS
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant 14-3-3 sigma/Stratifin (NP_006133.1; Met1-Ser248).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Cycle and Replication, Phospho Specific
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2810
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.