missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

14-3-3 sigma/Stratifin Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Code produit 18350627 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18350627 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18350627 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299631G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

14-3-3 sigma/Stratifin Polyclonal specifically detects 14-3-3 sigma/Stratifin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen 14-3-3 sigma/Stratifin
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 488
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias 14-3-3 protein sigma, 14-3-3 sigma, Epithelial cell marker protein 1, HME1, stratifin, YWHAS
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant 14-3-3 sigma/Stratifin (NP_006133.1; Met1-Ser248).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Cycle and Replication, Phospho Specific
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2810
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.