missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
14-3-3 eta Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-99642CL1
This item is not returnable.
View return policy
Beskrivning
14-3-3 eta Polyclonal antibody specifically detects 14-3-3 eta in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
Specifikationer
| 14-3-3 eta | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| CoraFluor 1 | |
| 14-3-3 protein eta, Protein AS1, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, etapolypeptide, YWHA114-3-3 eta | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human 14-3-3 eta (Uniprot#: Q04917; Gly2-Asn246). | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Neuroscience | |
| 7533 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering