missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Helios Italquartz 1234 DIN Standard Covers with Ring Handle, Transparent

Product Code. 15898084
Click to view available options
For Use With (Equipment):
CR 41-61 Crucible
CR 42-51-62 Crucible
CR 43-52-63 Crucible
CR 44-53-64 Crucible
CR 45-54-65 Crucible
CR 46-55-66 Crucible
CR 47-56 Crucible
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15898084

Brand: Helios Italquartz 64P00602

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

1234 DIN standard covers with ring handle constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.

  • Transparent
  • Include ring handle
  • Conform to 1234 DIN standard
  • Chemically inert
  • Excellent electrical insulation
  • Excellent strength and durability
  • Exceptional thermal stability compared to glass

Especificaciones

Color Transparent
Material Quartz
Type 1234 DIN Standard Covers with Ring Handle
For Use With (Equipment) CR 42-51-62 Crucible
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado