missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methylumbelliferyl 2-Sulfamino-2-deoxy-Alpha-D-glucopyranoside Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30003621
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30003621 10 mg 10mg
30007990 5 mg 5mg
30007539 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003621 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33485110MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 460085-45-4
Molecular Formula C16 H18 N O10 S . Na
Molecular Weight (g/mol) 439.37
Synonym 7-[[2-Deoxy-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one Sodium Salt;
IUPAC Name sodium;N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-3-yl]sulfamate
SMILES [Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3NS(=O)(=O)[O-])ccc12

Spezifikation

Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H19NO10S.Na/c1-7-4-12(19)26-10-5-8(2-3-9(7)10)25-16-13(17-28(22,23)24)15(21)14(20)11(6-18)27-16;/h2-5,11,13-18,20-21H,6H2,1H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t11-,13-,14-,15-,16+;/m1./s1
Formula Weight 439.0549
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 4-Methylumbelliferyl 2-Sulfamino-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside Sodium Salt
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.