missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human IFN-gamma R1/CD119 Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
IFN-gamma R1/CD119 Monoclonal specifically detects IFN-gamma R1/CD119 in Human samples. It is validated for Neutralization.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IFN-gamma R1/CD119 |
| Applications | Neutralization |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | GIR208 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Neutralization 0.03-0.15 ug/mL |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gene Alias | AVP, type 2, CD119, CD119 antigen, FLJ45734, IFN-gamma receptor 1, IFNgammaR1, IFN-gamma-R1, IFNGR, IFN-gR1, IFNGR1, immune interferon receptor 1, interferon gamma receptor 1, interferon-gamma receptor alpha chain, type 2 |
| Gene Symbols | IFNGR1 |
| Host Species | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?