missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-NM-PP1, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
Description
1-NM-PP1, a cell-permeable PP1 analog, is a potent Src family kinases inhibitor with IC50s of 4.3 nM and 3.2 nM for v-Src-as1 and c-Fyn-as1, respectively.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 1-NM-PP1 |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 221244-14-0 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 50 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H21N5 |
| For Use With (Application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | PP1 Analog II |
| Solubility Information | DMSO : 27.5 mg/mL (82.98 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto