missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Decene, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 1-Decene |
| CAS | 872-05-9 |
| Analyte or Component Names | 1-Decene |
| Shipping Condition | +20°C |
| Molecular Formula | C10 H20 |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1-Decene, 1-n-Decene, Dialen 10, Gulftene 10, Linealene 10, NSC 62122, Neodene 10, n-1-Decene, α-Decene |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC=C |
| IUPAC Name | dec-1-ene |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?