missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin, TRC
Specifications
Specifikationer
| Quantity | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H6Cl2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3 |
| Formula Weight | 195.9806 |
| Chemical Name or Material | 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?