missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Benzothiazol-6-amine, 97+%, Thermo Scientific™

Product Code. 10421474
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
10421474 25 g Amber Glass Bottle 25g
10650325 1 g Amber Glass Bottle 1g
10759573 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10421474 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC05914EB
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 533-30-2
Molecular Formula C7H6N2S
Molecular Weight (g/mol) 150.199
InChI Key FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminobenzothiazole, 6-benzothiazolamine, benzo d thiazol-6-amine, 6-amino-benzothiazole, benzothiazole, 6-amino, benzothiazol-6-amine, benzothiazol-6-ylamine, unii-9yfg4wuj1g, 9yfg4wuj1g, 1,3-benzothiazol-6-ylamine
PubChem CID 68288
IUPAC Name 1,3-benzothiazol-6-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)SC=N2

Specifikationer

Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 25 g
Merck Index 15, 420
Formula Weight 150.2
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1, 3-Benzothiazol-6-amine
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.