missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Bis(4-(benzo[d]oxazol-2-yl)phenyl)ethene, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene |
| CAS | 1533-45-5 |
| Molecular Formula | C28 H18 N2 O2 |
| Quantity | 250 mg |
| Synonym | Benzoxazole, 2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bis- (7CI,8CI), 2,2'-(1,2-Ethenediyldi-4,1-phenylene)bis[benzoxazole], 2,2'-(Vinylenedi-p-phenylene)bisbenzoxazole, 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene, 4,4'-Di(benzoxazol-2-yl)stilbene, Benetex OB 1, C.I. 40674, C.I. Fluorescent Brightener 393, Eastobrite OB 1, Eastobrite OB 3, Fluorescent Brightener 393, OB 1, Optical Brightener 1, TM, TM (UV stabilizer), Uvitex OB 1, Uvitex OB-ONE, p,p'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H18N2O2/c1-3-7-25-23(5-1)29-27(31-25)21-15-11-19(12-16-21)9-10-20-13-17-22(18-14-20)28-30-24-6-2-4-8-26(24)32-28/h1-18H |
| SMILES | o1c(nc2ccccc12)c3ccc(C=Cc4ccc(cc4)c5oc6ccccc6n5)cc3 |
| IUPAC Name | 2-[4-[2-[4-(1,3-benzoxazol-2-yl)phenyl]ethenyl]phenyl]-1,3-benzoxazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 414.45 |
| Formula Weight | 414.1368 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?