missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,3,4-Tetrahydro-1-napthol, TRC

Product Code. 30422881
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30422881 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30422881 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT29422025G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material 1,2,3,4-Tetrahydro-1-napthol
CAS 529-33-9
Molecular Formula C10H20O
Quantity 25 g
Synonym (RS)-1-Hydroxytetralin, (±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol, (±)-1-Tetralol, (±)-alpha-Tetralol1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenol, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol, 1-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-Hydroxytetralin, 1-Tetralol, NSC 5172alpha-Tetralol
InChI Formula InChI=1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2
SMILES OC1CCCc2ccccc12
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Formula Weight 148.0888
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.