missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,3,4-tetrahydro-1,2-dimethyl-4,8-isoquinolinediol, TRC

Product Code. 30419809
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
Unit Size:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30419809 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30419809 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT2934902.5MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 1,2,3,4-tetrahydro-1,2-dimethyl-4,8-isoquinolinediol
CAS 102830-20-6
Molecular Formula C11 H15 N O2
Quantity 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-11-8(4-3-5-9(11)13)10(14)6-12(7)2/h3-5,7,10,13-14H,6H2,1-2H3
SMILES CC1N(C)CC(O)c2cccc(O)c12
IUPAC Name 1,2-dimethyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-4,8-diol
Molecular Weight (g/mol) 193.242
Formula Weight 193.11
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.