missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1,3,3-Tetraethoxypropane-1,3-d2, TRC

Código de producto. 30428796
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
missing translation for 'unitSize'
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30428796 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30428796 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCT2929555MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material 1,1,3,3-Tetraethoxypropane-1,3-d2
CAS 105479-86-5
Purity Grade Notes GC
Molecular Formula C11 2H2 H22 O4
Quantity 5 mg
Synonym Propane-1,3-d2','1,1,3,3-tetraethoxy- (9CI), Malonaldehyde-1,3-d2 Bis(diethyl Acetal), 1,1,3,3-Tetraethoxypropane-1,3-d2, 1,1,3,3-Tetraethoxypropane-1,3-D2
InChI Formula InChI=1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3/i10D,11D
SMILES [2H]C(CC([2H])(OCC)OCC)(OCC)OCC
IUPAC Name 1,3-dideuterio-1,1,3,3-tetraethoxypropane
Molecular Weight (g/mol) 222.32
Formula Weight 222.18
Percent Purity >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.