missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HBsAg Antibody (HBsAg/7555R) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-20857JF585
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
HBsAg Monoclonal antibody specifically detects HBsAg in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| HBsAg | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| HBsAg, HBV major surface antigen, HBV surface antigen, Hepatitis B Virus major surface antigen, Hepatitis B Virus Surface Antigen, Major surface antigen, protein S | |
| Recombinant full-length human HBsAg protein | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Virology Bacteria and Parasites | |
| 944569 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HBsAg/7555R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu