missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CRISP-3 Antibody (295208) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB23972JF525
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CRISP-3 Monoclonal antibody specifically detects CRISP-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
Spécification
| CRISP-3 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| CRISP-3MGC126588, CRS3, cysteine-rich secretory protein 3, cysteine-rich secretory protein-3, dJ442L6.3, SGP28Aeg2, specific granule protein (28 kDa), Specific granule protein of 28 kDa | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CRISP-3, Asn21-Tyr245 (Ser106Pro & Ala134Ser), Accession # P54108.1 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF | |
| 295208 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 10321 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu