missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bcl-xL Antibody (042), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-90348CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bcl-xL Monoclonal antibody specifically detects Bcl-xL in Mouse samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| Bcl-xL | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| Apoptosis regulator Bcl-X, bcl2-L-1, BCL2-like 1, bcl-2-like protein 1, BCLXBCL2LBcl-X, bcl-xL, BCLXL, BCL-XL/S, bcl-xS, BCLXS, DKFZp781P2092 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Bcl-xL (Uniprot#: Q64373-1; Met1-Arg212). | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Phospho Specific, Tumor Suppressors | |
| 598 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 042 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur