missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STK32C Antibody (4D12), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals H00282974-M03
This item is not returnable.
View return policy
Description
STK32C Monoclonal antibody specifically detects STK32C in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
| STK32C | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| MGC23665, PKE protein kinase, protein kinase (PKE), RP11-140A10.1, serine/threonine kinase 32C, serine/threonine-protein kinase 32C | |
| STK32C (AAH15792, 1 a.a. ∽ 369 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MYAMKYMNKQQCIERDEVRNVFRELEILQEIEHVFLVNLWYSFQDEEDMFMVVDLLLGGDLRYHLQQNVQFSEDTVRLYICEMALALDYLRGQHIIHRDVKPDNILLDERGHAHLTDFNIATIIKDGERATALAGTKPYMAPEIFHSFVNGGTGYSFEVDWWSVGVMAYELLRGWRPYDIHSSNAVESLVQLFSTVSVQYVPTWSKEMVALLRKLLTVNPEHRLSSLQDVQAAPALAGVLWDHLSEKRVEPGFVPNKGRLHCDPTFELEEMILESRPLHKKKKRLAKNKSRDNSRDSSQSENDYLQDCLDAIQQDFVIFNREKLKRSQDLPREPLPAPESRDAAEPVEDEAERSALPMCGPICPSAGSG | |
| 0.1 mg | |
| Protein Kinase | |
| 282974 | |
| Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, ELISA | |
| 4D12 | |
| Western Blot 1:500, ELISA | |
| AAH15792.2 | |
| Mouse | |
| IgG purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering