missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell SpA Micropipette Tips

Product Code. 10135101
Change view
Click to view available options
Format:
Bulk, Bagged
Rack, 10 x 96
Refill
Packungsgröße:
Pack of 20000
Pack of 4800
Pack of 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format unitSize
10135101 Bulk, Bagged Pack of 20000
10216771 Rack, 10 x 96 Pack of 960
10727862 Refill Pack of 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10135101 Lieferant Kartell SpA Lieferanten-Nr. 0093500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Graduated micropipette tips, 20 to 300 μL

Manufactured from virgin cadmium-free polypropylene. High clarity and excellent water-repellent properties designed to keep sample retention within the tip to a minimum. The precise centering of the orifice at the end of the tip guarantees reliable directionality of the sample when delivered.

Recommended for use with the Kartell automatic micropipettes but deliver excellent results even if used with the most other micropipette brands available on the market. Compatibility: Eppendorf™ , Gilson™, Biohit™, Brand™ , Socorex™ , HTL™, Nichiryo™, Finnpipette™, Thermo™

Spezifikation

Volume (Metric) 20 to 300 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Translucent
Autoclavable Autoclavable
Format Bulk, Bagged
Tip Style Low Retention
Product Type Tips
Color Code White
Disposable Single-use
For Use With (Equipment) Universal Fit
Graduated Yes
Product Line Dispolab
Material Virgin Cadmium-free Polypropylene
Fit for Purpose Certified Quality
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.