missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal
- Autoclavable
- Easy to clean
- Withstands temperatures from -200 to 260°C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Description | Wide Neck |
| Material | PFA |
| Thread Size (Metric) | S40 |
| Closure Type | Screw Cap |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?