missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenovin-3, MedChemExpress
Descripción
Tenovin-3 is a p53 activator.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Tenovin-3 |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 1011301-27-1 |
| Color | White |
| Quantity | 5 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H21N3OS |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 31 mg/mL (94.67 mM) |
| SMILES | O=C(NC(NC1=CC=C(N)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?