missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ratiolab™ Polypropylene Pipet Finntip™
Description
- Ideal for all commercial pipets
- Made of high quality polypropylene
- Tight fit due to the precisely fitting cone
- Optimal handling due to stable shape
- Autoclavable
- Guaranteed dust free due to special ionization treatment
- Excellent transparency and high quality surfaces
- Minimal residual wetting
- Excellent volume accuracy due to precise tip orifice
- Practice-oriented tip volumes
Especificaciones
Especificaciones
| Volume (Metric) | 1000 to 5000 μL |
| Color | Translucent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Length (Metric) | 14.76cm |
| Certifications/Compliance | CE, IVD |
| For Use With (Application) | Ideal for All Commercially Available Pippets |
| Sterilization Method | Autoclavable |
| For Use With (Equipment) | Universal Fit |
| Product Line | FinnTip |
| Material | Polypropylene |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?