missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Picolon Confort Gloves
Beschreibung
- Stretchable seamless liner for great fit and dexterity
- Dots on palm and fingers for enhanced grip properties
- Good resistance to abrasion and small blade cut hazards
- Lint free glove
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance (Europe) | CE Number, Ecovadis label, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
| Chlorinated | No |
| Coated Area | Palm |
| Coating Material | PVC Dots |
| Color | White |
| Exterior Finish | Partially Textured |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | PVC |
| Product Type | PVC-coated Industrial Glove |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?