missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ PF 04628935
GREENER_CHOICE

Product Code. 18706589
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
Unit Size:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18706589 25 mg 25mg
18788228 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18706589 Supplier Tocris Bioscience™ Supplier No. 6347/25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Potent ghrelin receptor inverse agonist

PF 04628935 is a potent ghrelin receptor inverse agonist (IC50 = 4.6 nM). Orally bioavailable and exhibits reasonable brain penetration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material 1-[2-[[2-Chloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]methyl]-2,7-diazaspiro[3.5]non-7-yl]-2-(2-methylimidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)ethanone
CAS 1383719-97-8
Assay Percent Range >98%
Quantity 25 mg
Molecular Formula C24H26ClN7OS
Formula Weight Observed MW: 496.03
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.