missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Raw 264.7 Whole Cell Lysate

Product Code. 18027365 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18027365

Marca: Novus Biologicals™ NBP130157

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The Raw 264.7 Whole Cell Lysate is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

For Use With (Application) Western Blot
Tissue Blood Lymph
Quantity 0.1 mL
Storage Buffer Standard RIPA buffer including protease and phosphatase inhibitors and 0.1% SDS diluted in 1X lithium dodecyl sulfate (LDS) sample buffer with bromophenol blue and 40-70% glycerol, pH 8.4. BME has not been added.
Cellular Fraction Whole
Host Species Mouse
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Denatured

For Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado