missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distilling Links with Liebig Condenser and Olive
Descrizione
- Distilling links with Liebig condenser
- Outlet with NS cone
- Water connection with glass olives
- Socket NS 14/23 for distillation thermometers of 55 mm built-in length
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Length (Metric) | 250 mm |
| Material | Duran Glass |
| Standard Taper Joint | NS 14/23 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?