missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ 384-well, Poly-L Lysine-Treated, Flat-Bottom Microplate

Description
- Improves adhesion of different cell types to polystyrene surfaces
- Reduced-serum or serum-free cultivation
- Increase in isolation and cultivation efficiency
- Ready-to-use products, time-saving
- Consistent quality
Spécification
Spécification
| Format | Standard |
| Lid | With Lid |
| Array | 16 x 24 |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Packaging | 5/Pk., 20/Cs. |
| Binding Type | Non Binding |
| Color | Black, Clear Bottom |
| Material | Polystyrene |
| No. of Wells | 384 |
| Volume (Metric) Working | 15 to 110 μL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?