missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A-967079, MedChemExpress

Product Code. p-200099856
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Artikelnummer. Quantity unitSize
16482986 25 mg 25mg
16475156 100 mg 100mg
16474198 10 mg 10mg
16446917 5 mg 5mg
16440547 50 mg 50mg
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16482986

Marke: Medchem Express HY108463

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress A-967079 is a selective TRPA1 receptor antagonist with IC50s of 67 nM and 289 nM at human and rat TRPA1 receptors, respectively, and has good penetration into the CNS.

A-967079 is a selective TRPA1 receptor antagonist with IC50s of 67 nM and 289 nM at human and rat TRPA1 receptors, respectively, and has good penetration into the CNS.

Spezifikation

Chemical Name or Material A-967079
CAS 1170613-55-4
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C12H14FNO
Quantity 25 mg
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (482.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC(/C(C)=C/C1=CC=C(F)C=C1)=N\O.[E].[E]
Molecular Weight (g/mol) 207.24
Formula Weight 207.24
Percent Purity 98.66%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.