missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester), Mikromol™
Beskrivelse
1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester)
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester) |
| CAS | 1286165-14-7 |
| Analyte or Component Names | 1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C20 H18 O4 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Flavoxate Hydrochloride Imp. C (EP), Flavoxate Imp. C (EP), 1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, 3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester, Flavoxate Hydrochloride Impurity C, Flavoxate Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H18O4/c1-12(2)23-20(22)16-11-7-10-15-17(21)13(3)18(24-19(15)16)14-8-5-4-6-9-14/h4-12H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)c1cccc2C(=O)C(=C(Oc12)c3ccccc3)C |
| IUPAC Name | propan-2-yl 3-methyl-4-oxo-2-phenylchromene-8-carboxylate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?