UserName
Bottletop Filter
Bottletop-Filter
Flaschenaufsatzfilter sind eine praktische Möglichkeit, die Vakuumfiltration von Medien, Puffern und wässrigen Lösungen direkt aus Standardflaschen zu optimieren. Entdecken Sie bewährte Optionen von Merck, Thermo Scientific Nalgene, Whatman, Corning und Fisherbrand, darunter gängige Porengrößen und Membranauswahlmöglichkeiten für die routinemäßige Sterilisationsfiltration oder Klärung. Verwenden Sie Markenfilter, um Formate schnell zu vergleichen und die für Ihren Arbeitsablauf am besten geeignete Lösung auszuwählen.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter mit PES-, CN-, SFCA- oder Nylonmembranen
Erzielen Sie mit den sterilen Einweg-Flaschenaufsatzfiltern Rapid-Flow von Nalgene schnelle Durchflussraten und einen hohen Durchsatz für eine verbesserte Filtrationseffizienz.
    Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
    Fisherbrand™ Einweg-PES-Flaschenaufsatzfilter
    Erhöhen Sie den Schutz Ihrer Proben mit den sterilen Einweg-Flaschenaufsatzfiltern mit PES-Membranen von Fisherbrand. Die Polyethersulfon (PES)-Membranen weisen geringe extrahierbare Stoffe und eine geringe Proteinbindung auf und eignen sich für die sterile Filtration und Klärung von Zellkulturmedien und Serum.
      Fisherbrand™ Disposable PES Bottle Top Filters
      Merck Stericup™ Quick Release-GP Sterile Vakuumfiltrationssysteme
      Für sterile Filteranwendungen. Stericup Quick Release-GP Steriles Vakuumfiltrationssystem.
        Merck Stericup™ Quick Release-GP Sterile Vacuum Filtration Systems
        Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
        Vakuumpumpen
        Vakuumpumpen erzeugen ein Teilvakuum für viele Anwendungen, darunter Rotationsverdampfung, Flüssigkeitstransfer, Destillation, Filtration, Gefriertrocknung, Entgasung und so weiter. In unserem Portfolio finden Sie auch Pumpen mit einer großen Auswahl an Druckbereichen und unterschiedlichen Spannungen sowie Vakuumsysteme.
        Vacuum Pumps
        Runde Glasflaschen
        Glasflaschen sind inert und bieten eine bessere chemische Verträglichkeit als jede Art von Kunststoff, was zu einer besseren Probenintegrität führt. Unser Sortiment an runden Glasflaschen umfasst Klarglas für gute Sichtbarkeit des Inhalts, Kunststoff/beschichtetes Glas für zusätzliche Widerstandsfähigkeit und Braunglasflaschen für UV-Schutz.
        Round Glass Bottles
        Spritzenlose Filter und Spritzenfilter
        Spritzenlose Filter und Spritzenfilter werden üblicherweise aus PVDF oder PTFE hergestellt. Sie dienen dazu, Verunreinigungen wie Feinpartikel aus kleinen bis mittleren Probenvolumina vor der Verwendung zu filtern, und eignen sich sowohl für wässrige als auch für wässrig-organische Proben.
        Syringeless Filters and Syringe Filters
        Häufig gestellte Fragen
        Flaschenaufsatzfilter werden für die schnelle Vakuumfiltration von Laborflüssigkeiten wie Medien, Puffern und wässrigen Lösungen direkt aus einer Flasche verwendet. Sie helfen dabei, sterile Filtrations- oder Klärungsschritte zu rationalisieren und die Handhabungszeit zu verkürzen. Zu den gängigen Produkten zählen Systeme von Merck und Thermo Scientific Nalgene sowie Optionen von Corning, Whatman und Fisherbrand.
        Wählen Sie die Porengröße entsprechend Ihrem Ziel: ~0,22 µm wird üblicherweise für die Sterilfiltration von Medien und Puffern verwendet, während ~0,45 µm häufig für die Klärung eingesetzt wird, wenn keine Sterilität erforderlich ist. Vergleichen Sie die entsprechenden Formate von Merck, Corning, Fisherbrand, Whatman und Thermo Scientific Nalgene, um die für Ihren Arbeitsablauf passende Lösung zu finden.
        Die Wahl der Membran hängt von der Chemie und der Empfindlichkeit der Probe ab. PES wird häufig für wässrige Lösungen verwendet und bietet einen guten Durchfluss bei geringer Proteinbindung, während PTFE für aggressivere Lösungsmittel geeignet ist und Nylon eine breite Kompatibilität bietet. Lesen Sie die Produktbeschreibung und vergleichen Sie vertrauenswürdige Marken wie Merck, Corning, Whatman, Fisherbrand und Thermo Scientific Nalgene.
        Um Verstopfungen zu reduzieren, sollten Proben vorab geklärt (abgesetzt oder vorgefiltert) werden, eine Überlastung mit Partikeln vermieden und die richtige Membran und das richtige Format für die Viskosität gewählt werden. Bei schwierigen Proben sollte ein stufenweiser Ansatz oder eine größere Oberfläche in Betracht gezogen werden, sofern verfügbar. Bottletop-Systeme von Merck, Corning und Thermo Scientific Nalgene werden häufig in Routine-Workflows eingesetzt.
        Verwenden Sie den Abschnitt „Markenfilter“, um die Ergebnisse sofort nach Hersteller einzugrenzen. Sie können die Kategorie „Flaschenaufsatzfilter“ filtern, um die Sortimente von Merck, Thermo Scientific Nalgene, Whatman, Corning oder Fisherbrand anzuzeigen, ohne die Seite zu verlassen. So lassen sich ähnliche Porengrößen, Formate und Membranen leichter nebeneinander vergleichen.
        Zugänglichkeit = 15 bedeutet, dass die Produkte in allen unterstützten Ländern verfügbar sind, wodurch eine einheitliche Verfügbarkeit und Vermarktung in der gesamten EU gewährleistet wird. Die Produkttabellen auf dieser Seite enthalten nur Artikel mit der Zugänglichkeit = 15, sodass die Auswahl für Kampagnen in mehreren Ländern geeignet ist. Sie finden weiterhin eine starke Mischung aus wichtigen Marken wie Merck, Thermo Scientific Nalgene, Corning, Whatman und Fisherbrand.
        Kaufen Sie Ihre Marken