UserName
Benchtop Rotors
Benchtop Rotors
Rotoren für den Einsatz in Tischzentrifugen. Erhältlich in einer Vielzahl von Modellen, darunter Festwinkel- und Schwenkrotoren, Trommel- und Horizontalrotoren. Für eine Vielzahl von Röhrchen- und Becherkapazitäten. Einige Modelle sind mit Deckeln erhältlich.
Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml Ausschwingrotor
Decken Sie mit dem Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml-Ausschwingrotor ein breites Spektrum an Probengrößen und Anwendungen ab.
Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 mL Swinging Bucket Rotor
Thermo Scientific™ TX-150 Ausschwingrotor
Dieser Rotor fasst bis zu 24 x 5/7 ml Blutentnahmeröhrchen oder 8 x 50 ml Konischröhrchen bei 4.500 U/min/3.260 x g und bietet mit den verfügbaren Adaptern zusätzliche Flexibilität für Swing-Out-Verarbeitungsanforderungen.
Thermo Scientific™ TX-150 Swinging Bucket Rotor for Sorvall ST8/ST8R
Thermo Scientific™ M10 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor
Mit den praktischen transportablen Mikroplattenhaltern können Sie bis zu 4 Mikroplatten oder 2 Deepwell-Platten zentrifugieren. Ideal für schnelle Zentrifugationen – zentrifugieren Sie 4 Mikroplatten oder 2 Midi-Deepwell-Platten mit den praktischen transportablen Haltern unter Verwendung des Thermo Scientific™ M10 Mikroplatten-Schwenkbecherrotors.
Thermo Scientific™ M10 Microplate Swinging Bucket Rotor for Sorvall ST8/ST8R, Megafuge 8/8R and SL8/SL8R Centrifuges
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Zentrifugenröhrchen
Glas- und Kunststoffröhrchen für Zentrifugen; unterschiedliche Volumen, Materialien, Konfigurationen, RZB-Werte und Verschlussarten; steril oder nicht steril; die Röhrchen können Graduierungen zur Volumenanzeigemenge besitzen.
Centrifuges Tubes
Medienflaschen
Die Medienflaschen bestehen in der Regel aus Kunststoff oder Glas, haben Schraubverschlüsse und sind biologisch und chemisch inert, wodurch sie sich zur längerfristigen Lagerung nichtgefährlicher Chemikalien oder flüchtiger organischer Substanzen eignen. 
Media Bottles
Mikrozentrifugen
Kompakte Zentrifugen für kleine Probengrößen wie Mikroröhrchen. Ideal für Mikrofilter-Zelltrennungen und HPLC-Proben. Erhältlich als elektronische oder Handgeräte; je nach Ausführung mit digitalen Schnittstellen und Kühlfunktionen.
Microcentrifuges
Häufig gestellte Fragen
Das Rotordesign wirkt sich direkt auf die Sedimentationsrate, die Probenrückgewinnung und die Laufzeit aus. Rotoren mit festem Winkel liefern hohe RCF-Werte und eignen sich optimal für Pelletieranwendungen wie die Präzipitation von Nukleinsäuren oder Proteinen. Schwenkrotoren hingegen sorgen für horizontale Trennwege, die ideal für die Dichtegradiententrennung oder die Trennung von Blutkomponenten sind. Moderne Tischrotoren verfügen heute über Funktionen wie Biocontainment-Deckel, leichte Legierungen für eine schnellere Beschleunigung und korrosionsbeständige Beschichtungen, die die Lebensdauer verlängern und die Wartungsintervalle verkürzen.
Tischrotoren werden in der Regel aus Aluminium oder Kohlefaserverbundwerkstoffen hergestellt. Aluminiumrotoren bieten ein ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Kosten und Festigkeit, können jedoch mit der Zeit beschädigt werden, wenn sie aggressiven Reinigungsmitteln oder hohen Drehzahlen ausgesetzt sind. Kohlefaserrotoren sind leichter, ermöglichen höhere Drehzahlen und einen geringeren Energieverbrauch und minimieren gleichzeitig die mechanische Belastung des Zentrifugenantriebs. Für erfahrene Anwender, die anspruchsvolle Protokolle oder häufige Zyklen mit hoher G-Kraft durchführen, bieten Verbundrotoren die beste Kombination aus Leistungsstabilität und Langlebigkeit.
Regelmäßige Inspektion und Reinigung sind unerlässlich, um Mikrorisse, Korrosion und Unwucht zu vermeiden. Nach jedem Einsatz sollten Rotoren mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt, gründlich getrocknet und auf den Kopf gestellt gelagert werden, um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden. Regelmäßiges Auswuchten und Kalibrieren sowie die Einhaltung des Austauschplans des Herstellers tragen dazu bei, die Reproduzierbarkeit und Integrität der Rotoren zu gewährleisten. Bei temperaturgesteuerter Zentrifugation ist es außerdem ratsam, die Rotoren vor dem Gebrauch auf die Betriebstemperatur zu bringen, um Kondensation und mechanische Belastungen zu minimieren.
Kaufen Sie Ihre Marken