Les fondamentaux de l’entretien des salles propres
Par Mike Howie.
L’entretien de la salle blanche est essentiel pour protéger la qualité de vos produits finis. Dans certains cas, même un seul petit contaminant peut être destructeur, ce qui peut coûter des millions d'euros en efforts et en matériel gaspillés.
Chaque salle blanche est unique, conçue à des fins précises et soumise à des directives spécifiques. De même, votre routine d’entretien de salle blanche doit être unique et pensée pour votre espace physique et vos applications. Il existe toutefois des lignes directrices générales qui peuvent vous aider à élaborer une routine adaptée à vos besoins. En bref, l’entretien de la salle blanche repose sur quatre piliers :
- Empêcher autant que possible les contaminations de pénétrer dans la salle blanche
- Nettoyer le mieux possible avec les outils adaptés à votre environnement
- Contrôler la présence de contaminants sur les surfaces et dans l’air
- Confirmer que votre routine permet de maintenir une propreté adéquate de votre environnement
Quels sont les conseils pour maintenir la propreté de votre salle blanche?
Ne pas faire entrer les contaminants
L’entretien est beaucoup plus simple si vous commencez avec une salle blanche propre.
Tout ce qui entre dans une salle blanche, y compris les personnes, représente la plus grande source de contamination potentielle. En limitant les éléments tels que les cartons et en utilisant des tapis collants de contrôle des contaminations pour éliminer les poussières des chaussures, vous pouvez empêcher les contaminants de pénétrer dans la salle blanche. Faites particulièrement attention lorsque de nouvelles personnes ou de nouveaux objets entrent dans la salle blanche. Les personnes doivent porter les vêtements adaptés et les enfiler correctement.
Utiliser les bons produits de nettoyage
Votre choix de produits de nettoyage est important : des produits de qualité inférieure peuvent introduire davantage de contaminants dans votre salle blanche. Souvenez-vous que de nouvelles serpillières, lingettes, solutions désinfectantes et de nouveaux autres produits arrivent continuellement sur le marché, et que ce que vous utilisez ne correspond peut-être plus aux meilleures pratiques. Les serpillières à franges, par exemple, sont efficaces pour étaler le désinfectant, mais n’éliminent pas les contaminants de manière fiable. Une serpillière de salle blanche doit permettre de désinfecter les surfaces et de bien éliminer les contaminants.
Ces produits de nettoyage peuvent être plus chers, mais demandez-vous le prix que vous êtes prêt à payer pour avoir l’esprit tranquille. Si une particule de 0,5 µm peut ruiner un produit d’un million de dollars, l’achat de produits de nettoyage efficaces est sans doute un investissement qui en vaut la peine.
Surveiller le lavage des vêtements et du matériel
Dans certaines situations, le lavage et la réutilisation de vêtements, de serpillères ou d’autres produits peuvent aider à réduire les coûts. Mais cela a un risque : le lavage peut ne pas éliminer tous les contaminants. S’il reste des contaminants dans un produit de nettoyage après le lavage, il existe un risque de réintroduire ces contaminants dans la salle blanche. Même s’il peut être plus coûteux d’utiliser des produits de nettoyage neufs à chaque fois, cela aide à réduire le risque d’introduire des contaminants lors du nettoyage.
Nettoyer avant de désinfecter
“Stérile” n’est pas synonyme de “propre”. Même si la désinfection peut rendre les contaminants inertes, les contaminants stériles restent susceptibles d’adultérer votre produit final. En éliminant les contaminants avant de désinfecter, vous augmentez vos chances d’avoir une salle blanche réellement propre.
Rester vigilant
Contrôlez continuellement les surfaces et l’air de votre salle blanche pour détecter les poussières, les organismes viables, les composés organiques volatils et d’autres contaminants potentiels. En surveillant les conditions de votre salle blanche, vous aurez une meilleure idée des défis à relever et vous pourrez faire évoluer vos procédures de nettoyage selon vos besoins.
Vous pourrez ensuite analyser les données collectées pour identifier les tendances. Toute augmentation des contaminations mérite d’être étudiée, même si votre salle blanche est toujours conforme aux limites définies.
Suivre les directives applicables
Plusieurs organisations publient des directives concernant la construction, l’utilisation et l’entretien des salles blanches, notamment l’Institute of Environmental Sciences and Technology (IEST), la Parenteral Drug Association (PDA), ASTM International et la Pharmacopée des États-Unis (USP, United States Pharmacopeia). Dans certains cas, ces organisations fournissent même des instructions détaillées sur la manière de nettoyer. Recherchez les directives applicables à votre salle blanche et suivez leurs consignes.
L’entretien de la salle blanche doit être une priorité constante et une préoccupation quotidienne. En maintenant votre salle blanche aussi propre que possible à tout moment, vous protégez la qualité de vos produits finis.
Mike Howie est rédacteur de contenu pour Thermo Fisher Scientific.